Sodik 10000 mg/L Na in 5% kyselině dusičné (from Na₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14400.AD
14400.AE
14400.ADEA
3250
CZK
14400.AD
14400.AE
Sodik 10000 mg/L Na in 5% kyselině dusičné (from Na₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - sodík
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certifikace: Traceable to NIST