Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88076.AE
88076.AP
88076.AEEA
1330
CZK
88076.AE
88076.AP
Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - lithium
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certifikace: Traceable to NIST