Tisk…
Zlato 1000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 7490 CZK
88068.AP 88068.AE
Zlato 1000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - zlato
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikace: Traceable to NIST