Tisk…
Zlato 1000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13881.AE 13881.AD 13881.AP
13881.AEEA 6080 CZK
13881.AE 13881.AD 13881.AP
Zlato 1000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - zlato
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikace: Traceable to NIST