Zlato 10000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14392.AD
14392.AE
14392.AP
14392.ADEA
13110
CZK
14392.AD
14392.AE
14392.AP
Zlato 10000 mg/L Au in 20% kyselině chlorovodíkové (from Au) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zlato
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikace: Traceable to NIST