Gálium1000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88066.AE
88066.AP
88066.AEEA
1710
CZK
88066.AE
88066.AP
Gálium1000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - gallium
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certifikace: Traceable to NIST