Gálium1000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13869.AE
13869.AD
13869.AP
13869.AEEA
3120
CZK
13869.AE
13869.AD
13869.AP
Gálium1000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - gallium
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certifikace: Traceable to NIST