Tisk…
Gálium10000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14427.AD 14427.AE 14427.AP
14427.ADEA 3540 CZK
14427.AD 14427.AE 14427.AP
Gálium10000 mg/L Ga in 5% kyselině dusičné with kyselině chlorovodíkové (max. 1%) (from Ga) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - gallium
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certifikace: Traceable to NIST