Tisk…
Cer 1000 mg/L Ce in 5% kyselině dusičné (from Ce) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
30520.AE 30520.AP
30520.AEEA 1580 CZK
30520.AE 30520.AP
Cer 1000 mg/L Ce in 5% kyselině dusičné (from Ce) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - cer
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certifikace: Traceable to NIST