Tisk…
Cer 10000 mg/L Ce in 5% kyselině dusičné (from Ce) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14371.AD 14371.AE 14371.AP
14371.ADEA 2880 CZK
14371.AD 14371.AE 14371.AP
Cer 10000 mg/L Ce in 5% kyselině dusičné (from Ce) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - cer
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certifikace: Traceable to NIST