Tisk…
Phthaloyl dichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 1100 CZK
8.21029.0050 8.21029.0250
Phthaloyl dichloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phthaloyl dichloride
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000666
CAS číslo: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5684 (20 °C, 589 nm)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)