Tisk…
Phthaloyl dichloride ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L08753.22 L08753.36
L08753.22EA 1440 CZK
L08753.22 L08753.36
Phthaloyl dichloride ≥94%
Phthaloyl dichloride
Purity: 94% CAS No.: 88-95-9 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.03 Flash Point: 151°(304°F) Refractive Index: 1.5680 Melting Point: 12° Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 608200 Merck Reference: 14,7375 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000666
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Bod varu: 276 °C
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,409
Bod vzplanutí: 151 °C (304 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000666
CAS číslo: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7375