Tisk…
Chlorovodík 2 M in diethyl ether
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26914.AE H26914.AP
H26914.AEEA 3090 CZK
H26914.AE H26914.AP
Chlorovodík 2 M in diethyl ether
Chlorovodík
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Hustota: 0,747
Bod vzplanutí: –40 °C (–40 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I