Tisk…
Chlorovodík 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368471000 368478000
368471000.EA 4230 CZK
368471000. 368478000.
Chlorovodík 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N