Chlorovodík 1 M in diethyl ether
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H27125.AE
H27125.AP
H27125.AEEA
2360
CZK
H27125.AE
H27125.AP
Chlorovodík 1 M in diethyl ether
Chlorovodík
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3535
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Vzorec:
HCl MW: 36,46 g/mol Hustota: 0,731 Bod vzplanutí: –40 °C (–40 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,I |