Stříbro 1000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13849.AD
13849.AE
13849.AP
13849.ADEA
1930
CZK
13849.AD
13849.AE
13849.AP
Stříbro 1000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - stříbro
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifikace: Traceable to NIST