Stříbro 10000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14418.AE
14418.AD
14418.AP
14418.AEEA
5630
CZK
14418.AE
14418.AD
14418.AP
Stříbro 10000 mg/L Ag in 5% kyselině dusičné (from Ag) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - stříbro
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifikace: Traceable to NIST