Hořčík1000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
88077.AE
88077.AP
88077.AEEA
1360
CZK
88077.AE
88077.AP
Hořčík1000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - hořčík
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certifikace: Traceable to NIST