Hořčík1000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13861.AD
13861.AE
13861.AP
13861.ADEA
1820
CZK
13861.AD
13861.AE
13861.AP
Hořčík1000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - hořčík
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certifikace: Traceable to NIST