Hořčík10000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
14430.AE
14430.AP
14430.AD
14430.AEEA
4190
CZK
14430.AE
14430.AP
14430.AD
Hořčík10000 mg/L Mg in 5% kyselině dusičné (from Mg) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - hořčík
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certifikace: Traceable to NIST