Tisk…
Chrom 10000 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 5530 CZK
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Chrom 10000 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - chrom
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifikace: Traceable to NIST