Tisk…
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0549-1PT C0549-1QT
SIALC0549-1PTEA 4250 CZK
SIALC0549-1PT SIALC0549-1QT
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Chloroform : isoamyl alcohol
Vzorec: CHCl₃,C₅H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
UN: 1888
ADR: 6.1 III