Tisk…
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v), Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
25666-100ML 25666-500ML
SUPL25666-100MLEA 2830 CZK
SUPL25666-100ML SUPL25666-500ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v), Supelco®
Chloroform : isoamyl alcohol
Vzorec: CHCl₃,C₅H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
UN: 1888
ADR: 6.1 III