Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
X205-450MLEA
2910
CZK
X205-450ML
X205-950ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) for biotechnology
Chloroform : isoamyl alcohol
A premixed solution of 24 parts chloroform to 1 part isoamyl alcohol. Combined with phenol (1:1) for nucleic acid purification procedures.
Vzorec:
CHCl₃,C₅H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
UN:
1888 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Specific Gravity (20 °C) | 1.446 - 1.463 g/ml |
Water (KF) | 0.1% |