Tisk…
Mangan 1000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88078.AE 88078.AP
88078.AEEA 1360 CZK
88078.AE 88078.AP
Mangan 1000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - mangan
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikace: Traceable to NIST