Gadolinium standard solution, 1000 mg/L Gd in 5% kyselině dusičné (de Gd₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88065.AE
88065.AP
88065.AEEA
1540
CZK
88065.AE
88065.AP
Gadolinium standard solution, 1000 mg/L Gd in 5% kyselině dusičné (de Gd₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - gadolinium
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certifikace: Traceable to NIST