Dysprozium, 1000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88062.AE
88062.AP
88062.AEEA
1470
CZK
88062.AE
88062.AP
Dysprozium, 1000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - dyprosium
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certifikace: Traceable to NIST