Tisk…
Dysprozium, 1000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13838.AD 13838.AE 13838.AP
13838.ADEA 2620 CZK
13838.AD 13838.AE 13838.AP
Dysprozium, 1000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - dyprosium
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certifikace: Traceable to NIST