Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88058.AE
88058.AP
88058.AEEA
1630
CZK
88058.AE
88058.AP
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - cesium
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certifikace: Traceable to NIST