Tisk…
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 2360 CZK
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - cesium
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD00134037