Tisk…
2-(Propyloxy)ethanol 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 2330 CZK
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propyloxy)ethanol 98%, pure
2-(Propyloxy)ethanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15
Bod tání: –70 °C
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072645
CAS číslo: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %