Tisk…
Isopropylmalonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10171.06 L10171.14
L10171.06EA 2360 CZK
L10171.06 L10171.14
Isopropylmalonic acid ≥98%
Isopropylmalonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 601-79-6 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 1723234
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021717
CAS číslo: 601-79-6
EINECS: 210-008-8