Tisk…
Valeramide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pentanamide
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 1210 CZK
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Valeramide 97%
Valeramide
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041895
CAS číslo: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %