Tisk…
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
313370250 313371000
ACRO313370250EA 1190 CZK
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Vzorec: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Bod varu: 121…122 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000874
CAS číslo: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 2986
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %