Tisk…
1,2-Dichloroethane-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
396540-1G 396540-5G
SIAL396540-1GEA 6100 CZK
SIAL396540-1G SIAL396540-5G
1,2-Dichloroethane-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloroethane-[D₄]
Vzorec: C₂D₄Cl₂
MDL Number: MFCD00037531
CAS číslo: 17060-07-0
UN: 1184
ADR: 3,II