Tisk…
(4-Bromophenyl)acetone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Bromophenylacetone
380220050 380220250
ACRO380220050EA 2410 CZK
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromophenyl)acetone 97%
(4-Bromophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210401
CAS číslo: 6186-22-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %