Tisk…
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
350600050 350600250
ACRO350600050EA 2760 CZK
ACRO350600050 ACRO350600250
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
(3-Bromophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210400
CAS číslo: 21906-32-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %