Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55055.03 H55055.06
H55055.03EA 2340 CZK
H55055.03 H55055.06
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥97%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
Hustota: 1,073
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788197
CAS číslo: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III