Tisk…
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
H55453.06 H55453.14
H55453.06EA 2490 CZK
H55453.06 H55453.14
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
2,5-Dibromohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 14753-51-6 Molecular Formula: C6H4Br2O2 Formula Weight: 267.90 Melting Point: 191-194° MDL No.: MFCD00192664
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192664
CAS číslo: 14753-51-6