Tisk…
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium tetrachloride
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 1810 CZK
H31830.AE H31830.AP
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane
Chlorid titaničitý
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Vzorec: Cl₄Ti
MW: 189.69
Bod varu: 136
Bod tání: 136.2
Hustota: 1.365
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011267
CAS číslo: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09555