Tisk…
Chlorid jodný 1 M in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Iodochloride
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 2120 CZK
H31938.AE H31938.AP
Chlorid jodný 1 M in dichloromethane
Chlorid jodný
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Vzorec: ClI
MW: 162,36 g/mol
Hustota: 1,420
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,III