Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
15808.18
15808.30
15808.A1
15808.18EA
817
CZK
15808.18
15808.30
15808.A1
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
CAS No.: 78-42-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Formula Weight: 434.64
Flash Point:
Vzorec:
C₂₄H₅₁O₄P Bod varu: 216 °C (4 mmHg) Hustota: 0,93 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009491 CAS číslo: 78-42-2 EINECS: 201-116-6 |