Tisk…
3-Hexylthiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 1170 CZK
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophene ≥99%
3-Hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₆S
Bod varu: 65 °C (0,45 mmHg)
Hustota: 0,936
Bod vzplanutí: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143181
CAS číslo: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III