2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97+%
CAS No.: 585-48-8
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.32
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 100-101°/23mm
Beilstein Reference: 125886
Merck Reference: 14,3036
MDL No.: MFCD00006306
Vzorec:
C₁₃H₂₁N Bod varu: 100…101 °C (23 mmHg) Hustota: 0,867 Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006306 CAS číslo: 585-48-8 EINECS: 209-557-6 Merck Index: 14,3036 |