Tisk…
1,1'-Binaphthyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Binaphthalene
A16852.03 A16852.06
A16852.03EA 1410 CZK
A16852.03 A16852.06
1,1'-Binaphthyl ≥98%
1,1'-Binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 604-53-5 Molecular Formula: C20H14 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00041740
Vzorec: C₂₀H₁₄
Bod varu: 405 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…146 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041740
CAS číslo: 604-53-5
EINECS: 210-070-6