6-Fluoronicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55147.MD
H55147.03
H55147.MDEA
1650
CZK
H55147.MD
H55147.03
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
6-Fluoronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 403-45-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 144-148°
MDL No.: MFCD01859863
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ Bod tání: 144…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01859863 CAS číslo: 403-45-2 |