Tisk…
Hydrogensiřičitan sodný ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonyms: Sodium hydrogen sulphite
7448-12EA 0 CZK
7448-12 7448-20
Hydrogensiřičitan sodný ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Hydrogensiřičitan sodný
Vzorec: HNaO₃S
MW: 104.06
Bod tání: 300
Hustota: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08731
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %