Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium bicarbonate
0889-1KGEA 5800 CZK
0889-1KG 0889-500G
Hydrogenuhličitan draselný, reagent
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
MW: 100.12
Bod tání: 292
Hustota: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691