Tisk…
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
H55550.03 H55550.06
H55550.03EA 3240 CZK
H55550.03 H55550.06
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
2-Chloro-5-formylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 23100-12-1 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03095223
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095223
CAS číslo: 23100-12-1