Tisk…
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 1060 CZK
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂
Bod varu: 104…106 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,140
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040791
CAS číslo: 23145-88-2
UN: 3267
ADR: 8,III